Learn More
Lámina de cobalto, 0,5 mm de grosor, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 50 mm
50 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367087 50 x 100 mm cada uno
11377087 25 x 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011451.FY
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-48-4
Fórmula molecular Co
Peso molecular (g/mol) 58.93
Número MDL MFCD00010935
Clave InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
Nombre IUPAC cobalt
SMILES [Co]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt foil
Nombre de nota 0.5mm (0.02 in.) thick
Cantidad 50 x 100 mm
Olor Odorless
Peso ≈5.6g/25x50mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado Puratronic