Learn More
Lámina de cobalto, 0,1 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11356129 50 x 50 mm cada uno
11385377 25 x 25 mm 25 mm
11375377 100 x 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11356129 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042658.FI
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 0,56 g/25 x 25 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-48-4
Fórmula molecular Co
Peso molecular (g/mol) 58.93
Número MDL MFCD00010935
Clave InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
Nombre IUPAC cobalto
SMILES [Co]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt
Color Gris
Aspecto Gray foil
Cantidad 50 x 50 mm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Formulario Lámina, 0,1 mm de grosor