Learn More
Alambre de cobalto cromo hierro níquel molibdeno manganeso, 0,25 mm de diámetro., Thermo Scientific™
Código de producto. 15497065
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
15497065 10 m 10 metros
1 options
Código de producto. 15497065 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045783.G6
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt Chromium Iron Nickel Molybdenum Manganese wire
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) dia., Hard
Punto de fusión 1450°C to 1460°C
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Co:Cr:Fe:Ni:Mo:Mn; 40:20:15:15:7:2 wt%
Cantidad 10 m
Peso ≈8.1g/5m
Formulario Alambre, ≈ 8,1 g/5 m, templado: Duro
Número MDL MFCD18785637
Información de solubilidad Insoluble in water.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt Chromium Iron Nickel Molybdenum Manganese wire
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cobalt, Nickel