Learn More
Cloruro de cobalto hexahidratado MP Biomedicals
Código de producto. 11410972 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11410972 25 g
11420972 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410972 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219510725
CAS 7791-13-1
Fórmula molecular Cl2CoH12O6
Peso molecular (g/mol) 237.92
Número MDL MFCD00149652
Clave InChI GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Cobalt Dichloride Hexahydrate, Cobaltous Chloride, Hexahydrate
Nombre IUPAC dicloruro de λ²-cobalto(2+), hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt Chloride
Nombre de nota Hexahydrate
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.9
Densidad 1.920 g/mL