Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cobalt Chloride Hexahydrate |
| CAS | 7791-13-1 |
| Cantidad | 250 g |
| Fórmula molecular | Cl2CoH12O6 |
| Número MDL | MFCD00149652 |
| Clave InChI | GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++] |
| Nombre IUPAC | dicloruro de λ²-cobalto(2+), hexahidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 237.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.9 |