Learn More
Cultivo celular de cloruro de cobalto hexahidratado MP Biomedicals
Código de producto. 11495102 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11495102 25 g
1 options
Código de producto. 11495102 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219464225
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt Chloride
Nombre de nota Hexahydrate
CAS 7791-13-1
Cantidad 25 g
Fórmula molecular Cl2CoH12O6
Número MDL MFCD00149652
Sinónimo Cobalt Dichloride Hexahydrate, Cobaltous Chloride, Hexahydrate
Clave InChI GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Nombre IUPAC dicloruro de λ²-cobalto(2+), hexahidrato
Peso molecular (g/mol) 237.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.9
Grado Cultivo celular
Densidad 1.920 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt Chloride Hexahydrate, cell culture reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt Chloride Hexahydrate