Learn More
Carbonilo de cobalto (estabilizado con 1-5 % de hexano), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cobalt Carbonyl |
| CAS | 10210-68-1 |
| Fórmula molecular | C8Co2O8 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Cobalt octacarbonyl (Co2(CO)8), Cobalt Tetracarbonyl Dimer, Di-μ-carbonylhexacarbonyldicobalt, Dicobalt Carbonyl, Dicobalt Octacarbonyl, Octacarbonyldicobalt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/8CO.2Co/c8*1-2;;/q;;;;;;;;2*+2 |
| SMILES | [Co+2].[Co+2].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+] |
| Nombre IUPAC | monóxido de carbono;cobalto(2+) |
| Peso molecular (g/mol) | 341.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 341.8257 |