Learn More
Thermo Scientific™ ELISA Carbonate Coating Buffer
Código de producto. 10202633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10202633 100 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10202633 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CB01100
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso como tampón de recubrimiento de placas para pares de anticuerpos de Invitrogen o al realizar un ELISA tipo sándwich
  • El tampón de recubrimiento de carbonato para ELISA está indicado para su uso como tampón de recubrimiento de placas para pares de anticuerpos de Invitrogen o al realizar un ELISA tipo sándwich.
  • El tampón es un tampón de carbonato de 50 mM, pH 9,4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tampón de recubrimiento de carbonato
Cantidad 100 ml
Conjugado Enzyme Labeled
Formulario concentrado
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Contenido y almacenamiento Buffer. Store at RT.