Learn More
Thermo Scientific™ ELISA Phosphate Coating Buffer
Descripción
- El tampón de recubrimiento de fosfato para ELISA está indicado para su uso como tampón de recubrimiento de placas para pares de anticuerpos de Invitrogen o al realizar un ELISA tipo sándwich.
- El tampón es un tampón de fosfato de 10 mM, pH 7,4.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tampón de revestimiento de fosfato |
| Cantidad | 100 ml |
| Conjugado | Enzyme Labeled |
| Formulario | concentrado |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Contenido y almacenamiento | Buffer. Store at RT. |