Learn More
Heidolph™ Matraz receptor recubierto
Código de producto. 10779562 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10779562 3000 mL cada uno
10351442 100 mL cada uno
10147701 250 mL cada uno
10438781 500 mL cada uno
10381532 1000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10779562 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5148700002
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Para su uso con rotavapores
  • Con S 35/20
  • Con revestimiento de plástico transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Vidrio
Tipo Matraz receptor
Para utilizar con (equipo) Rotavapores
Material (recubrimiento) Plástico transparente
Centro de número de junta cónica estándar 35/20
Volumen (métrico) 3000 mL