Descripción
- Con S 35/20
- Con revestimiento de plástico transparente
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio |
| Tipo | Matraz receptor |
| Para utilizar con (equipo) | Rotavapores |
| Material (recubrimiento) | Plástico transparente |
| Centro de número de junta cónica estándar | 35/20 |
| Volumen (métrico) | 100 mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?