Learn More
Uvex™ Bata 414 blanca 100 % algodón
Código de producto. 17264341 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño: 64/66
Código de producto.
17264341 Tamaño: 64/66
1 options
Código de producto. 17264341 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 8199616
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El material es 100 % algodón, tejido de sarga, abrigo informal, cómodo y moderno con botones ocultos.
  • Color: blanco
  • Material: 100 % algodón, 240 g/m², tejido de sarga
  • Informal y cómoda: bata de moda con botones ocultos.
  • Cuello con solapa
  • Botones ocultos
  • 1 bolsillo exterior en el pecho izquierdo
  • 1 bolsillo interior en el pecho derecho
  • 2 bolsillos laterales con acceso diagonal con adornos de color gris claro
  • 2 rendijas laterales cortas
  • Parte posterior suave
  • Costura de la manga recta
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Tamaños: 42 - 64, 90 - 110
  • Instrucciones de cuidado: Lavable a 60 °C, apto para cloro, planchado: III puntos, limpieza en seco: P, secadora: I punto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio de uso general
Tamaño 64/66
Sexo Hombres
Material Algodón
Color Blanco
Tipo de tapón Botones
Estilo de manguito Elástico tunelizado
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Resistencia Ninguno
Modelo Standard Length
N.º de bolsillos 4
Grosor 240 g/m2