missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Cinta antideslizante gruesa

Código de producto. 17267670
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17267670 Negro paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17267670 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100158971

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Cinta antideslizante gruesa

  • Cinta antideslizante para zonas de tráfico con zapatos ligeras a densas
  • Partículas abrasivas de alta calidad para garantizar una fricción duradera en cualquier aplicación
  • La superficie altamente duradera resiste los rigores del tráfico de equipos
  • El diseño de perfil bajo ayuda a reducir el riesgo de tropiezo
  • Adhesivo sensible a la presión de alto rendimiento para una aplicación sencilla
  • Aplicaciones: superficies planas, escalones, escaleras, entradas, rampas, escaleras de mano, equipos de césped, motos de nieve, scooters, maquinaria de construcción y vehículos
  • Certificación de alta tracción NFSI
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Dimensiones (L x An) 15 x 30 m
Cantidad de embalaje 1/caja
Color Negro
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.