Learn More
3M™ Cinta antideslizante gruesa
Código de producto. 17297780 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
25 mm
50 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
12 rollos
24 rollos
6 rollos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
17297780 100 mm 6 rollos
17277780 25 mm 24 rollos
17287780 50 mm 12 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17297780 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000145703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    860.00€
    491.39€ / 6 rollos
    Ahorro 368.61€
    42% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Cinta antideslizante gruesa
  • Cinta antideslizante para zonas de tráfico extremas y pesadas
  • Las partículas abrasivas extra grandes resisten la obstrucción en condiciones fangosas o aceitosas
  • Se puede pintar sin perder propiedades de fricción
  • Adecuado para su uso en equipos agrícolas y forestales, construcción de carreteras, ingeniería civil, camiones, tractores, vehículos de construcción, grúas y equipos de construcción
  • Adhesivo de alto rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 20 m
Cantidad de embalaje 1/caja
Anchura (métrico) 100 mm
Color Negro