Learn More
3M™ Cinta antideslizante gruesa
Código de producto. 17277780
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
25 mm
50 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
12 rollos
24 rollos
6 rollos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
17277780 25 mm 24 rollos
17287780 50 mm 12 rollos
17297780 100 mm 6 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17277780 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000145701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    853.00€
    486.81€ / 24 rollos
    Ahorro 366.19€
    42% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cinta antideslizante gruesa
  • Cinta antideslizante para zonas de tráfico extremas y pesadas
  • Las partículas abrasivas extra grandes resisten la obstrucción en condiciones fangosas o aceitosas
  • Se puede pintar sin perder propiedades de fricción
  • Adecuado para su uso en equipos agrícolas y forestales, construcción de carreteras, ingeniería civil, camiones, tractores, vehículos de construcción, grúas y equipos de construcción
  • Adhesivo de alto rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 20 m
Cantidad de embalaje 1/caja
Anchura (métrico) 25 mm
Color Negro