Learn More
R&L Enterprises™ Mechero Bunsen con gas de hulla
Código de producto. 12892144 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
124 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12892144 124 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12892144
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Una solución excelente para el calentamiento, la esterilización y la combustión en el laboratorio. R&L Enterprises™ Los mecheros Bunsen de gas de carbón generalmente producen la llama más caliente posible.
  • Se pueden obtener temperaturas de 1000°C a 1100°C
  • Funciona a una presión inferior que otros gases y, por consiguiente, los tamaños de chorro son mucho mayores que los de gases naturales y especialmente LPG
  • Nunca se debe utilizar en otros gases ya que la llama será muy grande y no se podrá controlar
  • El suministro de gas de hulla estándar es de 6,25 milibares
  • Con regulador de aire y tubo de entrada de gas ondulado
Especificaciones
Tipo de producto Mechero Bunsen
Tipo de gas Carbon
Diámetro (métrico) 11 mm
Diámetro exterior de la entrada (métrico) 9 mm
Altura (métrico) 124 mm
Incluye Regulador de aire y tubo de entrada de gas ondulado
Temperatura máxima 1100°C
N.° por paquete 1 unidad
Peso (métrico) 0,23 kg