Learn More
TFA Dostmann Monitor CO 2 AIRCO 2 NTROL UP Doble Haz
Código de producto. 17961652
Cambiar vista
Click to view available options
Analitos detectables:
Dióxido de carbono
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Analitos detectables Tamaño de la unidad
17961652 Dióxido de carbono cada uno
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 17961652 Proveedor TFA Dostmann N.º de proveedor 31.5010.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.50€
    59.00€ / paquete de 1
    Ahorro 8.50€
    12% Descuento
En stock
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
El monitor de CO2 AIRCO2NTROL UP Dual Beam mide la concentración de CO2 en las habitaciones. Su gran pantalla muestra el contenido de CO2 del aire de la habitación, la temperatura y la humedad, así como una indicación de semáforo ampliada. Además, almacena los valores máximos y mínimos de las últimas 24 horas.
La calidad del aire interior adquiere cada vez mayor importancia. Al fin y al cabo, un buen clima interior favorece la salud y el bienestar. También aumenta el rendimiento. Esto es especialmente importante en escuelas, oficinas y edificios públicos. Básicamente, cualquier lugar donde haya muchas personas presentes al mismo tiempo. Cuanto mayor sea la concentración, peor será el aire.
Sin embargo, el CO2 permanece fuera del alcance de los sentidos humanos. No podemos verlo ni olerlo. Sólo notamos sus efectos, como la fatiga y los mareos. O los de una enfermedad viral. Porque la probabilidad de transmisión aumenta con la carga de CO2: Cuanto más aire exhalado haya en la habitación, mayor será el peligro de infectarse con el coronavirus, por ejemplo, a través de aerosoles.
Con el monitor de CO2 de doble haz AIRCO2NTROL UP tendrá una visión general permanente de la calidad del aire. Su pantalla muestra el contenido actual de CO2 del aire de la habitación. Además, la temperatura y la humedad aparecen en su zona de visualización inferior. Con su nuevo sistema de control de aire, ahora podrá ventilar a tiempo y mantener constantemente un buen clima interior.
¿Cómo funciona la monitorización de CO2 con el AIRCO2NTROL UP Dual Beam de TFA? Un sensor de doble haz NDIR de alta calidad mide el contenido actual de CO2 en ppm (partes por millón). 'Dual Beam' significa que, con cada medición regular, siempre hay una segunda medición de control y calibración para garantizar una medición permanentemente estable.
El resultado exacto se visualiza en la pantalla, como valor medido y como una barra en una pantalla gráfica circular. Un semáforo ilustra además este valor. El color verde indica buen aire. Amarillo, azul y rojo advierten de un aire cada vez más malo. Por cierto, los valores de hasta 600 ppm se consideran ideales. El sensor de este dispositivo tiene un rango de medición de 400 ppm a 5000 ppm. Una alarma acústica le ayuda en la supervisión. Usted mismo puede establecer el límite superior de la señal de alarma. Almacena los valores máximos y mínimos de las últimas 24 horas de CO2, temperatura ambiente y humedad. Se pueden recuperar con solo pulsar un botón.
El resultado: muchos resultados de medición útiles de un vistazo. Su pantalla de alto contraste y su diseño de teléfono inteligente hacen que este monitor de CO2 sea distintivo. Gracias a su soporte integrado, el dispositivo es estable y puede colocarse en cualquier lugar. El monitor de CO2 de doble haz AIRCO2NTROL UP tiene una batería integrada, recargable desde la red eléctrica. Una vez completamente cargada, la unidad puede funcionar durante 12 horas independientemente de la red eléctrica. Este monitor viene completo con un cable de 1,5 m de largo. USB Cable y adaptador de corriente.
  • Visualización de la temperatura ambiente y la humedad
  • Función de alarma para la concentración de CO2
  • Para monitorear la concentración de CO2 en edificios donde hay personas, por ejemplo: escuelas, oficinas, instalaciones públicas.
  • Sensor de doble haz NDIR de alto rendimiento para mediciones estables a largo plazo.
  • Gran pantalla de CO2 con indicación de semáforo ampliada (verde/amarillo/azul/rojo)
  • Memoria de los valores máximos y mínimos de CO2, temperatura y humedad
  • Pantalla de alto contraste con 4 niveles de brillo.
  • Función de calibración manual para el sensor de CO2
  • Conexión de potencia a través de USB Cable tipo C y fuente de alimentación (incluido) o un cable adecuado USB fuente de energía
  • Batería recargable integrada con 12 horas de autonomía
Especificaciones
Analitos detectables Dióxido de carbono
Tipo de producto Medidor de CO2 portátil para calidad del aire interior
Tensión 5 V