Learn More
TFA Dostmann Monitor CO 2 AIRCO 2 NTROL ENTRENADOR
Código de producto. 17941662
Cambiar vista
Click to view available options
Analitos detectables:
Dióxido de carbono
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Analitos detectables Tamaño de la unidad
17941662 Dióxido de carbono cada uno
1 options
Código de producto. 17941662 Proveedor TFA Dostmann N.º de proveedor 31.5009.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.54€
    99.00€ / paquete de 1
    Ahorro 28.54€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
El monitor de CO2 AIRCO2NTROL COACH muestra el contenido actual de CO2 del aire de la habitación, la temperatura, la humedad y la hora. Dependiendo de la configuración, muestra las lecturas actuales de CO2 a través de los colores del semáforo. El gráfico muestra claramente la evolución de los niveles de CO2 en las últimas 24 horas.
Quien respira aire sano está más sano, es más feliz y puede hacer más. Dolores de cabeza, mareos y cansancio permanente se deben a menudo a una alta concentración de CO2 en el aire. El monitor de CO2 AIRCO2NTROL COACH de TFA le ayuda a controlar qué tan viciado y contaminado está el aire en espacios interiores donde hay mucha gente presente, como escuelas, oficinas y edificios públicos. Una ventilación oportuna y energéticamente eficiente garantiza un clima interior saludable. Además, un valor elevado de CO2 se considera un indicador de una posible concentración de aerosoles contaminados con virus en el aire de la habitación. Cuanto más aire exhalado haya en la habitación, mayor será la probabilidad de infección por aerosoles. El monitor muestra en la pantalla el contenido actual de CO2 del aire de la habitación, la temperatura, la humedad y la hora.
El color de iluminación de la pantalla se puede utilizar para evaluar e interpretar rápidamente las lecturas actuales de CO2. Dependiendo de la configuración, la iluminación señala directamente la calidad actual del aire en los colores del semáforo (verde, naranja, rojo). Alternativamente, la iluminación roja de la pantalla se puede utilizar como señal óptica en caso de alarma cuando se supera un límite determinado. Como variante adicional, puedes elegir un color sólido entre siete tonos o apagar la iluminación por completo.
Los tres iconos sonrientes sirven como indicador de la zona de nivel de confort para los valores medidos de las últimas 24 horas. Si la lectura está al nivel del emoticon feliz, la calidad del aire es ideal o buena. Además, el gráfico muestra claramente la evolución de los niveles de CO2 de las últimas 24 horas. La alimentación se realiza a través de un dispositivo adecuado. USB fuente de alimentación (PC, portátil).
  • Sensor de doble haz NDIR de alta calidad
  • Medición del nivel de CO2 con gráfico de 24 horas
  • Cable micro-USB incluido
  • Para el control de la concentración de CO2 en edificios donde hay personas, por ejemplo, escuelas, oficinas, edificios públicos.
  • El color de la luz de fondo muestra el nivel de CO2, la alarma o el color preferido
  • Indicación de tiempo
  • Temperatura y humedad interior
Especificaciones
Analitos detectables Dióxido de carbono
Tensión 5 V