Learn More
Aalborg™ Medidor de flujo másico de CO2
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caudalímetro de masa |
| Exactitud | ± 5% |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración de fábrica |
| Intervalo de caudal | De 0 a 10 ml/min |
| Detalles de la fuente de alimentación | 12 V a 200 mA máx |
| Temperatura (métrico) | De 5 °C a 50 °C |