Learn More
Fisherbrand™ Agua destilada estéril para incubadoras de CO2 , 2 L
Código de producto. 17856704 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
Tamaño de la unidad:
2 litros
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17856704 2 L 2 litros
1 options
Código de producto. 17856704
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ El agua para incubadoras de CO2 está libre de todos los contaminantes y supera las especificaciones establecidas por los fabricantes de incubadoras de CO2.
Fisherbrand™ El agua para incubadoras de CO2 está doblemente destilada, esterilizada por filtro de 0,1 um, tiene un pH de 7-9 con una conductividad de 1-20 microSiemens (resistividad de 50 K-1 M ohm) y está esterilizada terminalmente.
  • Doblemente destilado, esterilizado por filtro de 0,1 um
  • Tiene un pH de 7-9 con una conductividad de 1-20 microSiemens (Resistividad de 50K-1 M ohm)
  • Terminal esterilizado
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 L
Para utilizar con (equipo) Incubadoras de CO2
Tipo Agua destilada estéril