Learn More
BINDER™ Serie de incubadoras de CO2 CBF
Código de producto. 31741148 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones interiores (F x An x Al):
500 x 560 x 600 mm
575 x 620 x 750 mm
N.º de estantes:
3 de primaria/6 máximo.
3 de primaria/8 máximo.
Modelo:
CBF170
CBF170-O
CBF260
CBF260-O
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones interiores (F x An x Al) N.º de estantes Modelo Tamaño de la unidad
31741148 500 x 560 x 600 mm 3 de primaria/6 máximo. CBF170 cada uno
31741135 500 x 560 x 600 mm 3 de primaria/6 máximo. CBF170-O cada uno
31741125 575 x 620 x 750 mm 3 de primaria/8 máximo. CBF260 cada uno
31741119 575 x 620 x 750 mm 3 de primaria/8 máximo. CBF260-O cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31741148 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90400211
Contribuya a un laboratorio más seguro y eficiente
Usar código promocional 28026
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Serie CBF - Incubadoras de CO2 con esterilización con aire caliente y regulación de humedad.
El BINDER CBF es una incubadora de CO2 de alta gama con control de humedad, adecuada para todas las aplicaciones de incubación sensibles en GMP ambientes. Garantiza resultados consistentes, incluso en ensayos basados en células con placas multipozo. Esta BINDER incubadora es incluso adecuada para experimentos complejos de cultivo o ambientes individuales con condiciones hipóxicas, gracias a su amplia variedad de opciones y accesorios.
  • Seguro: los cultivos celulares reciben la máxima protección contra la contaminación
  • Fiable - condiciones de bienestar constante para las células
  • Inteligente: limpieza rutinaria sencilla y operación cómoda
  • Funcionamiento económico y eficiente sin consumibles
CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES
  • Sistema de humidificación seguro contra la contaminación sin bandeja de agua
  • Concepto anticontaminación probado y comprobado con esterilización con aire caliente a 180 °C
  • Sensor de CO2 esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz único
  • Cámara interior sin costuras de acero inoxidable con bridas como sistema de soporte de estantes
  • Interior sin ventilador con boquilla de mezcla de gases CO2 Venturi
  • Controlador táctil intuitivo
  • Registrador de datos interno, los valores medidos pueden leerse en formato abierto mediante USB
  • Sistema de localización de averías con alarmas visuales y acústicas
  • Interfaces: Ethernet, USB, contacto de alarma de voltaje cero
  • Sistema de CO2 a prueba de fallos para proteger el pH de los cultivos celulares
EQUIPAMIENTO OPCIONAL
  • Rangos de control de O2 con control de O2: 0,2 a 20% vol.% O2 o 10 a 90% vol.% O2
  • Puertas de vidrio de varias secciones con estantes especiales para dividir el espacio y adaptarse a diferentes experimentos
  • Adaptador de apilamiento para una instalación segura que ahorra espacio
  • Cambiador de depósito de gas para conectar dos depósitos de gas a una o dos incubadoras
Especificaciones
Tipo de controlador MB 2
Capacidad (métrico) 170 L
Material de la cámara Acero inoxidable (304/1,4301)
Intervalo de concentración de CO2 Del 0 al 20 %
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
Convection Type Natural
Material Acero inoxidable
No. of Places 110
N.º de estantes 3 de primaria/6 máximo.
Tipo de tapón UE
Humedad relativa Del 50 al 95%
Intervalo de temperatura (métrico) +6 por encima de la temperatura ambiente a 50°ºC
Tipo Incubadora CO2
Pantalla Sí
Modelo CBF170
Uniformidad de temperatura 0,4 ± K
Dimensiones interiores (F x An x Al) 500 x 560 x 600 mm
Altura (métrico) 870 mm
Fondo interior (métrico) 500 mm
Peso (métrico) 95 kg
Tensión 200/230 V
Frecuencia 50/60 Hz