Learn More
BINDER™ Serie de incubadoras de CO2 CB-S
Código de producto. 31741128 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones interiores (F x An x Al):
505 x 560 x 600 mm
575 x 620 x 750 mm
N.º de estantes:
2 estándar/6 máx.
2 estándar/8 máx.
Modelo:
CBS170
CBS170-L
CBS260
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones interiores (F x An x Al) N.º de estantes Modelo Tamaño de la unidad
31741128 505 x 560 x 600 mm 2 estándar/6 máx. CBS170 cada uno
31741118 505 x 560 x 600 mm 2 estándar/6 máx. CBS170-L cada uno
31741122 575 x 620 x 750 mm 2 estándar/8 máx. CBS260 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31741128 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90400219
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8235.00€
    6224.76€ / paquete de 1
    Ahorro 2010.24€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Serie CB-S Solid.Line - incubadoras de CO2 con esterilización por aire caliente.
Las incubadoras duraderas y asequibles de la serie CB-S son adecuadas para aplicaciones rutinarias de cultivo celular en el campo de la producción celular, especialmente en entornos académicos. Son resistentes a la contaminación gracias a la esterilización con aire caliente a 180 °C y estables en pH gracias a las mediciones de CO2 infrarrojo libre de deriva realizadas en tiempo real.
  • Seguro: los cultivos celulares reciben la máxima protección contra la contaminación
  • Fiable - condiciones de bienestar constante para las células
  • Inteligente: limpieza rutinaria sencilla y operación cómoda
  • Funcionamiento económico y eficiente sin consumibles
CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES
  • Rango de temperatura: +6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +50 °C
  • Rango de humedad: 90 a 95% HR
  • Rango de control de CO2: 0 a 20% vol.% CO2
  • Concepto anticontaminación probado y comprobado con esterilización con aire caliente a 180 °C
  • Sistema de humidificación con protección contra condensación
  • Chorro de mezcla de gas CO2 con efecto Venturi
  • Sensor de CO2 con tecnología infrarroja
  • LCD para mostrar la temperatura y el CO2, junto con información adicional y alarmas
  • Registrador de datos interno, los valores medidos pueden leerse en formato abierto mediante USB
  • Puerta interior hermética de cristal de seguridad
  • Cámara con interior en acero inoxidable continuo sin soldaduras
  • Estantes perforados, acero inoxidable
  • Sistema de localización de averías con alarmas visuales y acústicas
  • Interfaces: Ethernet, USB, contacto de alarma de voltaje cero
  • Las unidades pueden apilarse con adaptadores apilables; el CB-S es adecuado para apilar con modelos CB y CBF del mismo tamaño
EQUIPAMIENTO OPCIONAL
  • Accesorios interiores de cobre que constan de estantes de cobre y bandeja de agua chapada en cobre
  • Adaptador de apilamiento para una instalación segura que ahorra espacio
  • Cambiador de depósito de gas CO2 para conectar dos depósitos de gas a uno o dos incubadores
  • Agitador de CO2 con componentes resistentes a la corrosión en una carcasa de acero inoxidable
  • APT-COM Software de gestión múltiple - para gestionar, registrar y documentar parámetros de unidad
  • Servicios: una amplia gama de servicios para asegurar que la unidad funcione correctamente
Especificaciones
Tipo de controlador RD 4
Capacidad (métrico) 170 L
Material de la cámara Acero inoxidable (304/1,4301)
Intervalo de concentración de CO2 Del 0 al 20 %
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
Convection Type Natural
Material Acero inoxidable
No. of Places 110
N.º de estantes 2 estándar/6 máx.
Tipo de tapón UE
Humedad relativa Del 90 a 95 %
Intervalo de temperatura (métrico) +6 por encima de la temperatura ambiente a 50°ºC
Tipo Incubadora CO2
Pantalla Sí
Modelo CBS170
Uniformidad de temperatura 0,3 ± K
Dimensiones interiores (F x An x Al) 505 x 560 x 600 mm
Altura (métrico) 870 mm
Fondo interior (métrico) 505 mm
Peso (métrico) 96 kg
Tensión 200/230 V
Frecuencia 50/60 Hz