Learn More
BINDER™ Serie de incubadoras de CO2 CB
Código de producto. 31741123 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones interiores (F x An x Al):
330 x 400 x 400 mm
500 x 560 x 600 mm
575 x 620 x 750 mm
N.º de estantes:
2 de curso/3 máximo.
3 de primaria/6 máximo.
3 de primaria/8 máximo.
Modelo:
CB0170
CB056
CB170-L
CB170-O
CB170-OL
CB260
CB260-O
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones interiores (F x An x Al) N.º de estantes Modelo Tamaño de la unidad
31741123 330 x 400 x 400 mm 2 de curso/3 máximo. CB056 cada uno
31741129 330 x 400 x 400 mm 3 de primaria/6 máximo. CB0170 cada uno
31741147 500 x 560 x 600 mm 3 de primaria/6 máximo. CB170-L cada uno
31741144 500 x 560 x 600 mm 3 de primaria/6 máximo. CB170-O cada uno
31741117 500 x 560 x 600 mm 3 de primaria/6 máximo. CB170-OL cada uno
31741114 575 x 620 x 750 mm 3 de primaria/8 máximo. CB260 cada uno
31741112 575 x 620 x 750 mm 3 de primaria/8 máximo. CB260-O cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 31741123 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90400197
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8780.00€
    7401.87€ / paquete de 1
    Ahorro 1378.13€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Serie CB - incubadoras de CO2 con esterilización por aire caliente y sensor de CO2 esterilizable por calor.
La potente y versátil incubadora de CO2 CB es adecuada para ensayos celulares en investigación médica y de fármacos. Esta BINDER incubadora es incluso adecuada para experimentos complejos de cultivo o ambientes individuales con condiciones hipóxicas gracias a su amplia variedad de opciones y accesorios.
  • Seguro: los cultivos celulares reciben la máxima protección contra la contaminación
  • Fiable - condiciones de bienestar constante para las células
  • Inteligente: limpieza rutinaria sencilla y operación cómoda
  • Funcionamiento económico y eficiente sin consumibles
CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES
  • Sistema de humidificación optimizado con protección contra la condensación
  • Concepto anticontaminación probado y comprobado con esterilización con aire caliente a 180 °C
  • Sensor de CO2 esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz único
  • Cámara interior sin costuras de acero inoxidable con bridas como sistema de soporte de estantes
  • Interior sin ventilador con boquilla de mezcla de gases CO2 Venturi
  • Controlador táctil intuitivo
  • La grabación interna de datos puede leerse en formato abierto mediante USB interfaz
  • Sistema de diagnóstico de fallos con alarma visual y acústica
  • Interfaces: Ethernet, USB, contacto de alarma de voltaje cero
  • Sistema de CO2 a prueba de fallos para proteger el pH de los cultivos celulares
EQUIPAMIENTO OPCIONAL
  • Puertas de vidrio de varias secciones con estantes especiales para dividir el espacio y adaptarse a diferentes experimentos
  • Adaptador de apilamiento para una instalación segura que ahorra espacio
  • Cambiador de depósito de gas para conectar dos depósitos de gas a una o dos incubadoras
Especificaciones
Capacidad (métrico) 53 L
Material de la cámara Acero inoxidable (304/1,4301)
Intervalo de concentración de CO2 Del 0 al 20 %
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
Convection Type Natural
Material Acero laminado en frío con revestimiento de polvo
No. of Places 24
N.º de estantes 2 de curso/3 máximo.
Tipo de tapón UE
Humedad relativa Del 90 a 95 %
Intervalo de temperatura (métrico) +4 por encima de la temperatura ambiente hasta 50 °C
Tipo Incubadora CO2
Pantalla Sí
Modelo CB056
Uniformidad de temperatura 0,3 ± K
Dimensiones interiores (F x An x Al) 330 x 400 x 400 mm
Altura (métrico) 674 mm
Fondo interior (métrico) 330 mm
Peso (métrico) 53 kg
Tensión 200/230 V
Frecuencia 50/60 Hz