Descripción
Minimice la necesidad de cambiar con frecuencia los cilindros y reduzca el riesgo de quedarse sin gas. Las protecciones de gas para depósitos de CO2 y LN2 Thermo Scientific™ se instalan en fábrica y se incorporan a las incubadoras de CO2 especificadas; se debe especificar al realizar el pedido de incubadora. Con un ajuste discreto dentro de la carcasa de la incubadora, estos sistemas interactúan directamente con la unidad de alimentación y los sistemas de control.
- Los sistemas instalados en fábrica controlan la presión del CO2 o del N2 a presión en los tanques fuente
- Cambie automáticamente de un cilindro a otro cuando el suministro del primer tanque esté agotado (presión por debajo de 15 psi)
- Las alarmas visuales y sonoras del panel de control de la estufa microbiológica alertan de la necesidad de cambio del tanque cuando el nivel de ambos depósitos es bajo
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Protector de gas, CO2 |
| Para utilizar con (equipo) | Estufas microbiológicas 3130/3131, 3140/3141 |
| Iluminación | LED |
| Tipo | Accesorio, protector de gas CO2 |