Learn More
Aalborg™ Tubo de flujo directo de CO2
Código de producto. 11882450
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal de aire:
1/ l/min
100 mL/min
300 mL/min
6/ l/min
Anchura (métrico):
65 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal de aire Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
11882450 300 mL/min 150 mm 1 PCS
11882270 6/ l/min 65 mm cada uno
11862250 1/ l/min 65 mm cada uno
11842450 100 mL/min 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11882450 Proveedor Aalborg™ N.º de proveedor FT06214STVN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.90€
    75.48€ / paquete de 1
    Ahorro 48.42€
    39% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
El tubo de flujo directo de CO2 Aalborg™ completa un caudalímetro, que se utiliza en sistemas de líquidos para indicar el caudal del líquido.
  • Los tubos de lectura directa son sencillos.
  • La escala de medición de cada uno de estos tubos lee el flujo real en condiciones estándar en una selección de unidades inglesas o métricas.
  • La obtención de caudales reales con estos tubos requiere el uso de una tabla de correlación de flujos de escala de referencia.
  • Los tubos de escala de referencia son útiles para medir caudales de gases distintos del aire y/o en condiciones no estándar.
Especificaciones
Tipo Tubo de flujo directo de CO2
Anchura (métrico) 150 mm
Caudal de aire 300 mL/min