Learn More
Fisherbrand™ Sistemas de respaldo de CO2 para Isotemp Congeladores horizontales de temperatura ultrabaja
Shop All Fisherbrand ProductsDescription
- Mantiene la temperatura en -67 °C con CO2
Specifications
Specifications
| Descripción | Instalada en fábrica |
| Intervalo de temperatura | de -67 °C |
| Para utilizar con (equipo) | Ultracongelador horizontal Isotemp de 85 l (3 pies cúbicos) |