Learn More
WTW™ Absorbedor de CO2 de cal sódica con indicador
Beschreibung
- Se suministra en gránulos de 1 mm a 2,5 mm.
- Con indicador
- Para la absorción de dióxido de carbono
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo | Absorbedor de CO2 |
| Material | Sosa cálcica |
| Para utilizar con (equipo) | OxiTop™ Equipo de medición de respiración/degradación |
| Incluye | Indicador |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?