Learn More
Grant Instruments Rodillo de tubo resistente al CO2
Código de producto. 30274327
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 2 a 80 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad Tamaño de la unidad
30274327 De 2 a 80 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 30274327 Proveedor Grant Instruments N.º de proveedor CTR6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.00€
    1367.25€ / paquete de 1
    Ahorro 72.75€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
El rodillo de tubo resistente al CO2 permite a los usuarios colocar el sistema dentro de un entorno de incubación de CO2 hostil.
  • El CTR-6 está diseñado específicamente para su uso en entornos hostiles, como altos niveles de CO2 y humedad, y proporciona resultados reproducibles para el crecimiento de cultivos celulares.
  • Los rodillos extraíbles hacen que la unidad sea flexible y permiten realizar diversos procedimientos y técnicas con distintos recipientes de cultivo.
  • El control remoto especialmente diseñado permite proteger los componentes electrónicos del entorno de la incubadora de CO2 .
  • El CTR-6 incorpora un motor paso a paso con una vida útil garantizada de hasta 10.000 horas.
  • También es posible apilar hasta 3 unidades, ahorrando valioso espacio en la mesa.
  • Rango de control de velocidad de 5 a 80 rpm
  • Ángulo de inclinación de 4°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ángulo de rotación 4°
Intervalo de velocidad De 2 a 80 rpm
Tensión 100/240 V
Admite 3 kg
Tipo de producto Rodillo de tubo
Certificaciones/conformidad CE
Frecuencia 50/60 Hz
Material Plástico
Fondo (imperial) 3,15 in
Fondo (métrico) 80 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 310 x 262 x 80 mm
Altura (imperial) 3,15 in
Altura (métrico) 80 mm
Longitud (imperial) 12,2 in
Longitud (métrico) 310 mm
Longitud de la plataforma (métrico) 220 mm
Anchura (imperial) 10,31 in
Anchura (métrico) 262 mm
Peso con embalaje (imperial) 8.8 lb.
Peso con embalaje (métrico) 4 kg
Peso (métrico) 3 kg
Tipo de controlador Controlador con cable en cable de extensión
Modelo TubeRoller
Para utilizar con (equipo) Incubadoras de CO2
Rango de humedad Hasta el 80 %
Incluye Unidad base y controlador CTR-6
N.º de posiciones 5
Cantidad de embalaje 1 unidad
Espaciado 5 mm
Intervalo del temporizador 1 a 96 horas.
Cantidad 1 unidad