Learn More
Gibco™ Medio independiente de CO2
Código de producto. 11590536 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11590536 10 x 500 mL paquete de 10
15420604 500 mL 500 ml
11580536 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11590536 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 18045070
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Un medio patentado sin HEPES que se utiliza para respaldar el crecimiento celular de diversas células de mamíferos adherentes y en suspensión.
  • El medio independiente de CO2 es un medio patentado sin HEPES que se utiliza para respaldar el crecimiento celular de diversas células de mamíferos adherentes o en suspensión, como células epiteliales, fibroblastos y líneas de células linfoides, sin un incubador de CO2.
  • El medio independiente de CO2 es ideal para el transporte de células o tejidos y para la manipulación de embriones de ratón en condiciones atmosféricas.
  • Gibco™ El medio independiente de CO2 contiene un sistema de amortiguación único compuesto de fosfato de sodio mono y dibásico yβ -glicerofosfato
  • En la formulación se incluye una pequeña cantidad de bicarbonato sódico para satisfacer las funciones esenciales que requieren bicarbonato.
  • No se utilizan tampones sintéticos, de modo que se eliminan los efectos citotóxicos asociados a dichos sistemas de tamponamiento.
  • Además, Gibco™ El medio independiente de CO2 se ha formulado con componentes que mejoran la producción celular y la utilización de CO2.
  • Conservar entre 2 °C y 8 °C, protegido de la luz.
Modificado de la siguiente manera
  • Con: rojo de fenol, piruvato sódico
  • Sin: L-glutamina, HEPES.
Utilizando  un medio independiente del CO2
  • El medio independiente de CO2 no contiene lípidos ni factores de crecimiento, por lo tanto, requiere suplementación, comúnmente con 10% de suero fetal bovino (FBS).
  • El medio independiente de CO2 no requiere un entorno de CO2 para mantener el pH fisiológico.
  • Para un rendimiento de crecimiento máximo, algunas líneas celulares pueden requerir una adaptación directa o secuencial al medio independiente del CO2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio independiente del CO2
Con aditivos Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin glutamina, Sin HEPES
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 10 x 500 mL
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C