Descripción
- El medio independiente de CO2 es un medio patentado sin HEPES que se utiliza para respaldar el crecimiento celular de diversas células de mamíferos adherentes o en suspensión, como células epiteliales, fibroblastos y líneas de células linfoides, sin un incubador de CO2.
- El medio independiente de CO2 es ideal para el transporte de células o tejidos y para la manipulación de embriones de ratón en condiciones atmosféricas.
- Gibco™ El medio independiente de CO2 contiene un sistema de amortiguación único compuesto de fosfato de sodio mono y dibásico yβ -glicerofosfato
- En la formulación se incluye una pequeña cantidad de bicarbonato sódico para satisfacer las funciones esenciales que requieren bicarbonato.
- No se utilizan tampones sintéticos, de modo que se eliminan los efectos citotóxicos asociados a dichos sistemas de tamponamiento.
- Además, Gibco™ El medio independiente de CO2 se ha formulado con componentes que mejoran la producción celular y la utilización de CO2.
- Conservar entre 2 °C y 8 °C, protegido de la luz.
Modificado de la siguiente manera
- Con: rojo de fenol, piruvato sódico
- Sin: L-glutamina, HEPES.
Utilizando un medio independiente del CO2
- El medio independiente de CO2 no contiene lípidos ni factores de crecimiento, por lo tanto, requiere suplementación, comúnmente con 10% de suero fetal bovino (FBS).
- El medio independiente de CO2 no requiere un entorno de CO2 para mantener el pH fisiológico.
- Para un rendimiento de crecimiento máximo, algunas líneas celulares pueden requerir una adaptación directa o secuencial al medio independiente del CO2.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio independiente del CO2 |
| Con aditivos | Rojo de fenol, Piruvato sódico |
| Sin aditivos | Sin glutamina, Sin HEPES |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamíferos |
| Cantidad | 500 mL |
| Certificaciones/conformidad | Normas ISO 13485, FDA |
| Estado normativo | Para uso exclusivo en investigación |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |