Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores resistentes al CO₂ y paquetes
Código de producto. 17544755 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Agitador resistente al CO2 con órbita de 3 mm, tipo de enchufes para CN, Reino Unido y la UE, 220-240 V
Agitador resistente al CO2 con una órbita de 3 mm, tipo de enchufes para CN, Reino Unido y la UE, de 220 a 240 V, incluye una caja de control con salida de datos de entre 4 y 20 mA, una plataforma universal de 360 x 300 mm (14,1 x 11,8 in) y un kit básico de abrazaderas para matraces
Tensión:
100/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tensión Tamaño de la unidad
17544755 Agitador resistente al CO2 con una órbita de 3 mm, tipo de enchufes para CN, Reino Unido y la UE, de 220 a 240 V, incluye una caja de control con salida de datos de entre 4 y 20 mA, una plataforma universal de 360 x 300 mm (14,1 x 11,8 in) y un kit básico de abrazaderas para matraces 100/240 V cada uno
17534755 Agitador resistente al CO2 con órbita de 3 mm, tipo de enchufes para CN, Reino Unido y la UE, 220-240 V 100/240 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17544755 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88881104B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4635.00€
    3744.00€ / paquete de 1
    Ahorro 891.00€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
A diferencia de una incubadora agitadora combinada, un agitador resistente al CO2 se puede retirar fácilmente de la incubadora para facilitar la limpieza y desinfección, protegiendo sus muestras
Obtenga un funcionamiento fiable durante todo el día y consiga que sus células se mantengan con vida y crezcan dentro del entorno de trabajo con los agitadores resistentes al CO2 Thermo Scientific™.
  • Gracias a la agitación orbital que se logra mediante la fuerza magnética, ya no es necesario sustituir las correas
  • Tamaño reducido perfecto para su uso en una incubadora de CO2
  • Los componentes mecánicos especialmente tratados protegen hasta un 20 % de CO2 y un 95 % en condiciones de humedad
  • El práctico cuadro de control externo con pantalla LED permite realizar ajustes sencillos sin necesidad de abrir la puerta de la cámara
  • La disipación de calor mínima garantiza que las condiciones en la cámara de CO2 no son efectivas
  • Construcción de acero inoxidable para protección contra condiciones de gaseado corrosivo de CO2
  • Una amplia selección de accesorios que se adapta a la mayoría de aplicaciones
  • El agitador resistente al CO2 se puede utilizar fuera de la incubadora de CO2 para obtener el valor máximo
  • Caja de control externa para facilitar el uso sin interrumpir las muestras
  • Viene de serie con un puerto de salida de datos de 4-20 mA para proporcionar una mayor seguridad y capacidad de monitorización remota
Amplia selección de accesorios disponibles para la mayoría de las aplicaciones:
  • Amplia variedad de pinzas para matraces disponibles
  • Gradillas de tubos fijas y ajustables disponibles
  • Soporte para microplacas de 96 pocillos
  • Alfombrillas adhesivas y de caucho
  • Kit básico de pinzas para matraces para mayor facilidad y flexibilidad
  • Plataforma universal de gran capacidad 18 x 18 in.
Aplicaciones:
  • Cultivo de células de mamíferos
  • Suspensiones bacterianas.
  • Tinción y decoloración.
  • Procedimientos de lavado
  • Hibridación
  • Estudios de solubilidad.
  • Procedimientos de extracción
Garantía:
  • Garantía limitada estándar de 2 años de Thermo Fisher Scientific.Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 3 mm (0,12 in)
Capacidad portante (métrico) 6 kg
Intervalo de velocidad De 30 a 600 rpm ± 1 rpm
Tensión 100/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 60 °C
Tipo de producto CO2 Resistant Shaker
Certificaciones/conformidad RoHS, WEEE, cCSAus, marcado CE, FCC, CA 65, REACH, ICES-001
Tipo de tapón CN, UK, EU Plugs
Intervalo de temperatura (imperial) De 39,2 °F a 140 °F
Dimensiones de la plataforma (L x An) 14.1 x 11.8 in.
Tipo de controlador Resistente al CO2
Modelo Agitador resistente al CO2
Incluye Agitador resistente al CO2 con una órbita de 3 mm, tipo de enchufes para CN, Reino Unido y la UE, de 220 a 240 V, incluye una caja de control con salida de datos de entre 4 y 20 mA, una plataforma universal de 360 x 300 mm (14,1 x 11,8 in) y un kit básico de abrazaderas para matraces