Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores resistentes al CO₂ y paquetes
Código de producto. 17534755 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Agitador resistente al CO2 con órbita de 3 mm, tipo de enchufes para CN, Reino Unido y la UE, 220-240 V
Agitador resistente al CO2 con una órbita de 3 mm, tipo de enchufes para CN, Reino Unido y la UE, de 220 a 240 V, incluye una caja de control con salida de datos de entre 4 y 20 mA, una plataforma universal de 360 x 300 mm (14,1 x 11,8 in) y un kit básico de abrazaderas para matraces
Tensión:
100/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tensión Tamaño de la unidad
17534755 Agitador resistente al CO2 con órbita de 3 mm, tipo de enchufes para CN, Reino Unido y la UE, 220-240 V 100/240 V cada uno
17544755 Agitador resistente al CO2 con una órbita de 3 mm, tipo de enchufes para CN, Reino Unido y la UE, de 220 a 240 V, incluye una caja de control con salida de datos de entre 4 y 20 mA, una plataforma universal de 360 x 300 mm (14,1 x 11,8 in) y un kit básico de abrazaderas para matraces 100/240 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17534755 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88881102B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3995.00€
    3339.00€ / paquete de 1
    Ahorro 656.00€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
A diferencia de una incubadora agitadora combinada, un agitador resistente al CO2 se puede retirar fácilmente de la incubadora para facilitar la limpieza y desinfección, protegiendo sus muestras
Obtenga un funcionamiento fiable durante todo el día y consiga que sus células se mantengan con vida y crezcan dentro del entorno de trabajo con los agitadores resistentes al CO2 Thermo Scientific™.
  • Gracias a la agitación orbital que se logra mediante la fuerza magnética, ya no es necesario sustituir las correas
  • Tamaño reducido perfecto para su uso en una incubadora de CO2
  • Los componentes mecánicos especialmente tratados protegen hasta un 20 % de CO2 y un 95 % en condiciones de humedad
  • El práctico cuadro de control externo con pantalla LED permite realizar ajustes sencillos sin necesidad de abrir la puerta de la cámara
  • La disipación de calor mínima garantiza que las condiciones en la cámara de CO2 no son efectivas
  • Construcción de acero inoxidable para protección contra condiciones de gaseado corrosivo de CO2
  • Una amplia selección de accesorios que se adapta a la mayoría de aplicaciones
  • El agitador resistente al CO2 se puede utilizar fuera de la incubadora de CO2 para obtener el valor máximo
  • Caja de control externa para facilitar el uso sin interrumpir las muestras
  • Viene de serie con un puerto de salida de datos de 4-20 mA para proporcionar una mayor seguridad y capacidad de monitorización remota
Amplia selección de accesorios disponibles para la mayoría de las aplicaciones:
  • Amplia variedad de pinzas para matraces disponibles
  • Gradillas de tubos fijas y ajustables disponibles
  • Soporte para microplacas de 96 pocillos
  • Alfombrillas adhesivas y de caucho
  • Kit básico de pinzas para matraces para mayor facilidad y flexibilidad
  • Plataforma universal de gran capacidad 18 x 18 in.
Aplicaciones:
  • Cultivo de células de mamíferos
  • Suspensiones bacterianas.
  • Tinción y decoloración.
  • Procedimientos de lavado
  • Hibridación
  • Estudios de solubilidad.
  • Procedimientos de extracción
Garantía:
  • Garantía limitada estándar de 2 años de Thermo Fisher Scientific.Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 3 mm (0,12 in)
Capacidad portante (métrico) 6 kg
Intervalo de velocidad De 30 a 600 rpm ± 1 rpm
Tensión 100/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 60 °C
Tipo de producto CO2 Resistant Shaker
Certificaciones/conformidad RoHS, WEEE, cCSAus, marcado CE, FCC, CA 65, REACH, ICES-001
Tipo de tapón CN, UK, EU Plugs
Intervalo de temperatura (imperial) De 39,2 °F a 140 °F
Tipo de controlador Resistente al CO2
Modelo Agitador resistente al CO2
Incluye Agitador resistente al CO2 con órbita de 3 mm, tipo de enchufes para CN, Reino Unido y la UE, 220-240 V