Learn More
CNX-774, MedChemExpress
Código de producto. 16488557
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488557 5 mg 5 miligramos
16415928 10 mg 10 miligramos
16402077 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488557 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13943
MedChemExpress CNX-774 is an orally active, irreversible and selective BTK inhibitor, with an IC50 of < 1 nM. CNX-774 specifically targets Cysteine 481 of Btk for covalent modification.
CNX-774 is an orally active, irreversible and selective BTK inhibitor, with an IC50 of < 1 nM. CNX-774 specifically targets Cysteine 481 of Btk for covalent modification.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CNX-774
CAS 1202759-32-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H22FN7O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 45 mg/mL (90.09 mM)
SMILES O=C(NC)C1=NC=CC(OC2=CC=C(NC3=NC=C(F)C(NC4=CC=CC(NC(C=C)=O)=C4)=N3)C=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 499.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.5
Porcentaje de pureza 99.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease