Learn More
CNX-2006, MedChemExpress
Código de producto. 16475898
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475898 10 mg 10 miligramos
16462047 50 mg 50 miligramos
16458537 5 mg 5 miligramos
16406356 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16475898 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13897
MedChemExpress CNX-2006 is a mutant-selective and irreversible EGFR inhibitor with an IC50 below 20 nM for EGFRT790M.
CNX-2006 is a mutant-selective and irreversible EGFR inhibitor with an IC50 below 20 nM for EGFRT790M.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CNX-2006
CAS 1375465-09-0
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H27F4N7O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 52 mg/mL (95.32 mM)
SMILES C=CC(NC1=CC=CC(NC2=NC(NC3=CC=C(NC4CN(CCF)C4)C=C3OC)=NC=C2C(F)(F)F)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 545.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 545.53
Porcentaje de pureza 99.68%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease