Learn More
CNX-1351, MedChemExpress
Código de producto. 16479637
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479637 5 mg 5 miligramos
16443137 50 mg 50 miligramos
16427098 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16479637 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16596
MedChemExpress CNX-1351 is a potent and isoform-selective targeted covalent PI3Kα inhibitor with IC50 of 6.8 nM.
CNX-1351 is a potent and isoform-selective targeted covalent PI3Kα inhibitor with IC50 of 6.8 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CNX-1351
CAS 1276105-89-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H35N7O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (174.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES C/C(C)=C/C(CCC(N1CCN(CC2=CC3=NC(C4=CC=CC5=C4C=NN5)=NC(N6CCOCC6)=C3S2)CC1)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 573.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 573.71
Porcentaje de pureza 96.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease