Learn More
CNT2 inhibitor-1, MedChemExpress
Código de producto. 16477427
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477427 5 mg 5 miligramos
16451007 50 mg 50 miligramos
16444718 10 mg 10 miligramos
16425546 100 mg 100 miligramos
16423216 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16477427 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112843
MedChemExpress CNT2 inhibitor-1 is a potent concentrative nucleoside transporter 2 Inhibitor (CNT2), with an IC50 of 640 nM for hCNT2.
CNT2 inhibitor-1 is a potent concentrative nucleoside transporter 2 Inhibitor (CNT2), with an IC50 of 640 nM for hCNT2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CNT2 inhibitor-1
CAS 880155-70-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H24N6O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 75 mg/mL (167.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(NCC3=CC=C(C4=CC=CC=C4)C=C3)=NC5=C2N=CN=C5N)O1)O)O
Peso molecular (g/mol) 448.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.47
Porcentaje de pureza 98.77%
Grado Research
Forma física Solid