Learn More
CNQX, MedChemExpress
Código de producto. 16498887
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498887 5 mg 5 miligramos
16493456 25 mg 25 miligramos
16492417 50 mg 50 miligramos
16486626 100 mg 100 miligramos
16406308 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16498887 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15066
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress CNQX (FG9065) is a potent and competitive AMPA/kainate receptor antagonist with IC50s of 0.3 μM and 1.5 μM, respectively. CNQX is a competitive non-NMDA receptor antagonist. CNQX blocks the expression of fear-potentiated startle in rats.
CNQX (FG9065) is a potent and competitive AMPA/kainate receptor antagonist with IC50s of 0.3 μM and 1.5 μM, respectively. CNQX is a competitive non-NMDA receptor antagonist. CNQX blocks the expression of fear-potentiated startle in rats.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CNQX
Forma física Solid
CAS 115066-14-3
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H4N4O4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinónimo FG9065
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (86.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(NC2=CC([N+]([O-])=O)=C(C#N)C=C2N1)=O
Peso molecular (g/mol) 232.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.15
Porcentaje de pureza 98.0%