Learn More
Tocris Bioscience™ CNQX disodium salt
Descripción
More water soluble disodium salt of the AMPA/kainate antagonist CNQX (Cat. No. 0190).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CNQX disodium salt |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.12 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 276.119 |