Learn More
Tocris Bioscience™ CNQX disodium salt
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18015032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18015032 1 mg 1 miligramo
30002158 10 mg 10 miligramos
30001175 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18015032 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1045/1
Potent non-NMDA iGluR antagonist; more water soluble form of CNQX (Cat. No. 0190)
More water soluble disodium salt of the AMPA/kainate antagonist CNQX (Cat. No. 0190).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 479347-85-8
Fórmula molecular C9H2N4Na2O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CNQX disodium salt
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.12
Pureza >99%
Peso molecular 276.119