Learn More
R&D Systems™ CNQX
Código de producto. 30001060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001060 50 mg 50 miligramos
18014032 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001060 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 0190/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.11€
    816.90€ / 50 miligramos
    Ahorro 93.21€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective non-NMDA iGluR antagonist
CNQX is an AMPA and kainate receptor antagonist (IC50 values are 0.3 μM and 1.5 μM for AMPA and kainate receptors, respectively). CNQX is also an antagonist at the glycine modulatory site on the NMDA receptor complex (IC50 = 25 μM). CNQX can be used to isolate GABAA receptor-mediated spontaneous inhibitory postsynaptic currents and antagonizes non-NMDA receptor-mediated responses in cultured cerebellar granule cells. CNQX shows neuroprotective effects in models of ischemia and inhibits seizure-like activity in hippocampal neurons.
CNQX Disodium Salt (Cat. No. 1045) also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115066-14-3
Fórmula molecular C9H4N4O4
Specifikationer
Nombre del producto químico o material CNQX
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.16
Pureza >99%
Peso molecular 232.155
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.