Learn More
MedChemExpress CNP-AFU
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 157843-41-9 |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 41 mg/mL (128.25 mM) |
| Sinónimo | 2-Chloro-4-nitrophenyl α-L-fucopyranoside |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Cantidad | 10 mg |
| Peso molecular | 319.7 g/mol |
| Tipo de producto | Biochemical Assay Reagents |
| Grado de pureza o calidad | 99.76% |
| Condiciones de envío | Room temperature |