Learn More
Cnidilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cnidilin |
| CAS | 14348-22-2 |
| Fórmula molecular | C17H16O5 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 9-Methoxy-4-[(3-methyl-2-butenyl)oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 9-Methoxy-4-[(3-methyl-2-buten-1-yl)oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 5-(Isopentenyloxy)-8-methoxypsoralen, Isophellopterin, Knidilin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16O5/c1-10(2)6-8-20-14-11-4-5-13(18)22-16(11)17(19-3)15-12(14)7-9-21-15/h4-7,9H,8H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C1OC=2C(OC)=C3OC=CC3=C(OCC=C(C)C)C2C=C1 |
| Nombre IUPAC | 9-metoxi-4-((3-metilbut-2-en-1-il)oxi)-7H-furo[3,2-g]cromen-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 300.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.1 |