Learn More
VELP Scientifica Analizador elemental de carbono y nitrógeno CN 802
Product Code. 30213536 Shop All Velp Products
Change view
Click to view available options
Tipo:
Analizador elemental
Unit Size:
cada uno
Product Code. Tipo Unit Size
30213536 Analizador elemental cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30213536 Supplier VELP Scientifica Supplier No. F30800090
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Un analizador elemental rápido, versátil y altamente sensible para la determinación simultánea de carbono (total y TOC) y nitrógeno, desde pesos de muestra micro hasta macro.
Analizador elemental rápido, versátil y altamente sensible para la determinación simultánea de carbono (total y TOC) y nitrógeno, desde pesos de muestra micro hasta macro. El CN 802 ofrece un alto rendimiento tanto en muestras sólidas como líquidas, trabajando siguiendo estándares internacionales como AOAC , AACC, ASBC, ISO , DIN, IFFO, OIV, ASTM y la EPA.
DETERMINACIÓN RÁPIDA DE C/N
  • El CN 802 realiza análisis tanto de carbono como de nitrógeno en solo 3 a 5 minutos.
  • El modo de inicio rápido y de suspensión garantiza una configuración de funcionamiento rápida con posibilidad de prueba de fugas por zona.
FLEXIBLE
  • Determinación totalmente automática de TC, TOC, TIC, TN y relación carbono/nitrógeno en muestras sólidas y líquidas.
  • Utilizando accesorios dedicados, es posible analizar muestras líquidas con alta sensibilidad y precisión.
PRECISO
  • El detector HighSensIR (detector infrarrojo no dispersivo) y el LoGas™ El TCD (detector de conductividad térmica) diseñado por VELP garantiza una precisión inigualable y un LOD inigualable.
EFICIENTE
  • El método de combustión totalmente automático y fiable del CN 802 junto con el DriStep™ La trampa de agua proporciona un coste por análisis reducido.
  • El muestreador automático de discos de 30 posiciones ampliable con 3 discos adicionales garantiza máxima productividad y tiempo de funcionamiento.
VERSÁTIL
  • El CN 802 trabaja con muestras sólidas, líquidas y pastosas de hasta 1 gramo.
  • Selección perfecta de gas portador entre helio y argón sin cambios de hardware y sin efecto memoria.
SMART y SEGURO
  • El CN 802 es fácil de usar gracias a su interfaz intuitiva. CNSoft™ software que dota al instrumento de un control de máxima seguridad.
  • La conexión en la nube de VELP Ermes ofrecerá una nueva experiencia de usuario y flujos de trabajo inteligentes
Specifications
Tipo Analizador elemental
Tipo de detector Detector de conductividad térmica, HighSensIR
Para utilizar con (aplicación) Ciencias ambientales, Agronomía, Seguridad alimentaria, Química orgánica