Learn More
Electrothermal™ Manta controlada de gran volumen de la serie CMUV
Código de producto. 12765965
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 l
12 l
22 l
Vataje:
2000 W
3000 W
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Vataje unitSize
12765965 10 l 2000 W 1 PCS
13437629 12 l 2000 W cada uno
12980161 22 l 3000 W cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12765965 Proveedor Electrothermal™ N.º de proveedor 3601316
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece los beneficios de la CMU Electromantle , pero también para embudos muy grandes de °60 C, así como matraces con forma de pera y de fondo redondo. Electrothermal™ El manto controlado de gran volumen de la serie CMUV admite embudos a través de la abertura inferior en el Electromantle Base lograda mediante un diseño en forma de V para el manto calefactor.
Ofrece los beneficios de la CMU Electromantle , pero también para embudos muy grandes de °60 C, así como matraces con forma de pera y de fondo redondo. Electrothermal™ El manto controlado de gran volumen de la serie CMUV admite embudos a través de la abertura inferior en el Electromantle Base lograda mediante un diseño en forma de V para el manto calefactor.
  • Los controles y la calefacción integrados son proporcionados por un regulador de energía de estado sólido integrado Simmerstat.
  • La abertura inferior admite embudos de 60 °C de varios diámetros
  • También admite matraces de fondo redondo y forma de pera de gran capacidad
  • Gran capacidad entre 10 litros y 22 litros
  • El control completo del calentamiento es proporcionado por 3 circuitos eléctricos separados que permiten el calentamiento independiente superior, medio e inferior de los matraces, cada uno controlado con su propio interruptor de dial.
  • El elemento calentador en bovina va suspendido dentro de un cartucho termoaislante para proporcionar el máximo de transferencia térmica y soporte
  • El cartucho del calefactor aislado es sustituible
  • Temperatura máxima del elemento de 450 °C
  • Regulador de energía integrado
  • Luces luminosas para el funcionamiento del suministro eléctrico y el calefactor
  • Carcasa exterior de aluminio con recubrimiento de polvo fácil de limpiar
  • Carcasa exterior “fría al tacto”
  • Patas antideslizantes y 3 soportes para soportes de varilla de soporte
  • Varillas de soporte no incluida
Especificaciones
Controlador Incluido
Capacidad (métrico) 10 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 485 x 485 x 300 mm
Tensión 230 V
Incluye Controlador
Puertos 3 circuitos separados
Vataje 2000 W
Peso con embalaje (métrico) 6 kg
Temperatura (métrico) 450 °C
Frecuencia 50/60 Hz