Learn More
Electrothermal™ Mantas térmicas/con agitación serie CMUA
Código de producto. 15643727
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15643727 500 ml cada uno
15583162 100 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15643727 Proveedor Electrothermal™ N.º de proveedor 3601304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1090.00€
    902.96€ / paquete de 1
    Ahorro 187.04€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Agitador magnético y manta térmica en una unidad conveniente
  • Transferencia de calor mejorada
  • El elemento calefactor en bobina flexible envuelve el calentador alrededor de un matraz de fondo redondo
  • El manejo seguro se garantiza con un exterior frío al tacto
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Fondo (imperial) 8,625 in
Fondo (métrico) 21,9075 cm
Diámetro interior (métrico) 106 mm
Para utilizar con Matraces
Altura (imperial) 6,75 in
Altura (métrico) 17,145 cm
Longitud (métrico) 21,9075 cm
Tensión 230 V
Tipo de producto Mantas térmicas con agitación
Temperatura (métrico) 450 °C
Amperaje 2,5 A