Learn More
Electrothermal™ Mantas térmicas/con agitación serie CMUA
Código de producto. 15583162
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15583162 100 mL cada uno
15643727 500 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15583162 Proveedor Electrothermal™ N.º de proveedor 3601300
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador magnético y manta térmica en una unidad conveniente
  • Transferencia de calor mejorada
  • El elemento calefactor en bobina flexible envuelve el calentador alrededor de un matraz de fondo redondo
  • El manejo seguro se garantiza con un exterior frío al tacto
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Fondo (imperial) 6,875 in
Fondo (métrico) 17,4625 cm
Diámetro interior (métrico) 67 mm
Para utilizar con Matraces
Altura (imperial) 5,875 in
Altura (métrico) 14,9225 cm
Longitud (métrico) 17,4625 cm
Tensión 230 V
Tipo de producto Mantas térmicas con agitación
Temperatura (métrico) 450 °C
Amperaje 1 A