Learn More
Electrothermal™ Manta de agitación controlada serie CMUA
Description
- El circuito eléctrico para la agitación está integrado en la base del calentador, lo que permite una potente agitación sobre una amplia variedad de volúmenes de solución y viscosidades utilizando una barra agitadora magnética.
- Ideal para laboratorios atareados con varios usuarios, ya que son muy seguros de usar
- Caja de metal diseñada para que permanezca fría mientras funciona.
- La velocidad de agitación es bidireccional y fácilmente regulable
- El interruptor de recuperación automática se puede activar en caso de que se produzca una interrupción temporal en la agitación magnética.
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 220 x 220 x 170 mm |
| Tensión | 230 V |
| Requisitos eléctricos | 230 v 50/60 Hz, 380 w, con enchufes para Reino Unido y UE |
| Material | Aluminio recubierto de polvo |
| Detalles de la fuente de alimentación | Enchufes para Reino Unido y UE |
| Velocidad | hasta 2000 rpm |
| Vataje | 380 W |
| Peso con embalaje (métrico) | 1,75kg |
| Temperatura (métrico) | 450 °C |
| Show More |