Learn More
Electrothermal™ Manta incontrolada de la serie CMU
Código de producto. 11592704
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
3000 ml
5000 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
175 x 175 x 150 mm
320 x 320 x 220 mm
Vataje:
200 W
500 W
800 W
Peso con embalaje (métrico):
0,75 kg
2,75kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Vataje Peso con embalaje (métrico) unitSize
11592704 250 ml 175 x 175 x 150 mm 200 W 0,75 kg cada uno
12745965 3000 ml 320 x 320 x 220 mm 500 W 2,75kg cada uno
11542714 5000 ml 320 x 320 x 220 mm 800 W 2,75kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11592704 Proveedor Electrothermal™ N.º de proveedor 3610305
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Con doble fusible y toma de tierra para mayor seguridad. La manta incontrolada de la serie CMU Electrothermal™ requiere un controlador como MC5 o MC242.
  • Valioso para vitrina de gases o trabajo remoto
  • Debe usarse con un controlador; los controladores recomendados son MC5 y MC242
  • Capacidad de matraz de fondo redondo de entre 50 ml y 5000 ml
  • Carcasa exterior “fría al tacto”
  • Resiste temperaturas de elementos de hasta 450 °C
  • Luces luminosas para el funcionamiento del suministro eléctrico y el calefactor
  • El cartucho del calefactor aislado es sustituible
  • Carcasa de aluminio con recubrimiento de polvo resistente y fácil de limpiar
  • Patas antideslizantes y soporte de la varilla de soporte (varillas de soporte no incluidas)
  • Los elementos calefactores de bobina flexible absorben los golpes, minimizando el riesgo de rotura de los matraces
  • El elemento de calentamiento está fijado a un cartucho aislante térmico rígido para asegurar la máxima transferencia de calor y soporte
  • Las características de seguridad incluyen una pantalla de acero inoxidable con toma de tierra que cubre el elemento calefactor y fusibles dobles
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 175 x 175 x 150 mm
Tensión 230 V
Material Aluminio recubierto de polvo
Detalles de la fuente de alimentación Enchufes para Reino Unido y UE
Vataje 200 W
Peso con embalaje (métrico) 0,75 kg
Temperatura (métrico) 450 °C
Frecuencia 50/60 Hz