Learn More
Electrothermal™ Manta controlada de la serie CMU
Código de producto. 15551620
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
500 ml
1000 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
175 x 175 x 150 mm
220 x 220 x 170 mm
Vataje:
100 W
330w
380 W
Peso con embalaje (métrico):
0,75kg
1,5kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Vataje Peso con embalaje (métrico) Tamaño de la unidad
15551620 1000 ml 220 x 220 x 170 mm 380 W 1,5kg cada uno
15531620 100 ml 175 x 175 x 150 mm 100 W 0,75kg cada uno
15541620 500 ml 220 x 220 x 170 mm 330w 1,5kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15551620 Proveedor Electrothermal™ N.º de proveedor 0301253
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    686.00€
    591.64€ / paquete de 1
    Ahorro 94.36€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Se utiliza en química para calentar líquidos en matraces de fondo redondo. El manta controlada de la serie CMU Electrothermal™ incluye una pantalla de tierra de acero inoxidable que cubre el elemento y tiene doble fusible para mayor seguridad.
  • El procedimiento de ''quemadura'' al final del proceso de fabricación permite su uso directamente fuera de la caja.
  • Incluye pantalla de tierra y fusibles dobles
  • Desconexión automática para proteger al usuario de descargas eléctricas.
  • Capacidad de matraz de fondo redondo de entre 50 ml y 5000 ml
  • Temperaturas de elementos de hasta 450 °C
  • Regulador de energía integrado
  • Luces luminosas para el funcionamiento del suministro eléctrico y el calefactor
  • El cartucho del calefactor aislado es sustituible
  • Una carcasa exterior de aluminio con recubrimiento de polvo fácil de limpiar
  • “Fresco al tacto” exterior
  • Patas antideslizantes y soporte de la varilla de apoyo
  • Varillas de soporte no incluidas
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 220 x 220 x 170 mm
Tensión 230 V
Detalles de la fuente de alimentación Enchufe para Reino Unido y UE
Vataje 380 W
Peso con embalaje (métrico) 1,5kg
Temperatura (métrico) 450 °C
Frecuencia 50/60 Hz