Learn More
Gibco™ CMRL Medium (10X), no glutamine
Código de producto. 11520576 Tienda Gibco Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Unit Size:
500 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
11520576 500 mL 500 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11520576 Supplier Gibco™ Supplier No. 21540026
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Medio CMRL (10X), sin glutamina
El medio CMRL lo desarrolló en un principio Connaught Medical Research Laboratories para el crecimiento de células L de Earle en condiciones sin suero. El medio CMRL Gibco™ también es especialmente útil para la clonación de células renales de mono y para el crecimiento de muchas otras líneas celulares de mamíferos cuando se suplementa con suero de caballo o de ternero.
El medio CMRL Gibco™ es una versión modificada del medio 199. El medio CMRL es particularmente rico en nucleósidos y vitaminas.
Uso previsto del producto
Para uso diagnósticos in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto etiquetado podrían infringir la legislación local.
Elaboración conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El medio CMRL Gibco™ se elabora en una instalación que cumple con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicada en Paisley, Escocia, (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
El medio CMRL contiene proteínas, ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el medio CMRL requiere una suplementación, normalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. El medio CMRL utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de célula Células de mamíferos
Concentración 10 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio de CMRL
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Bajo nivel de glucosa
Sin aditivos Sin piruvato sódico, Sin bicarbonato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Culture Type Cultivo de células de mamíferos